Merck
O4008
Sigma-Aldrich
γ-Octanoic lactone
97%
別名:
4-Hydroxy octanoic acid, Octano-1,4-lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O2
CAS番号:
分子量:
142.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
密度
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-7-5-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
O4008-BULK:
O4008-100G:
O4008-VAR:
O4008-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Adam T Waickman et al.
Nature communications, 10(1), 3666-3666 (2019-08-16)
Generating effective and durable T cell immunity is a critical prerequisite for vaccination against dengue virus (DENV) and other viral diseases. However, understanding the molecular mechanisms of vaccine-elicited T cell immunity remains a critical knowledge gap in vaccinology. In this