Merck
NORS5500HW8
Norell® Select Series 5 mm NMR チューブ、ヘビーウォール
frequency 500 MHz
別名:
NMRサンプルチューブ, NMRチューブ, Norell NMRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
colorless tube
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Norell S-5-500-HW-8
パラメーター
500 MHz frequency
L
8 in.
直径
5 mm
チューブ直径
5 mm
壁厚
1.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Norell ヘビーウォール(1.4 mm)NMRチューブは、急激な温度もしくは圧力変化、または操作ミスによる破損に非常に強い設計となっています。有害もしくは放射性のサンプル、またはサンプルの含有物が危険な場合のNMR分光法への使用に推奨されます。
法的情報
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)