Merck
NORS105007
Norell® Select Series 10 mm NMR tubes
frequency 500 MHz, L 7 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
colorless tube
glass tube
特徴
neck thread push fit
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Norell S-10-500-7
パラメーター
500 MHz frequency
L
7 in.
キャンバー
0.007 mm
直径
10 mm
チューブ直径
10 mm
壁厚
1.24 mm
詳細
Norell Select Series NMRチューブは、ASTMタイプ 1クラスAのガラスで製造されており、高分解能NMR向けに特別にデザインされています。Select Seriesは、スピニングまたはノンスピニング技術、低分子の構造解析、膜タンパク質の3D構造の同定に信頼のおける性能を示します。
法的情報
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Select Series is a trademark of Norell, Inc.