Merck
N17807
Sigma-Aldrich
5-ニトロイサチン
97%
別名:
5-ニトロインドール-2,3-ジオン, 5-ニトロソスズ, NSC 525798
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4N2O4
CAS番号:
分子量:
192.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
mp
251 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4N2O4/c11-7-5-3-4(10(13)14)1-2-6(5)9-8(7)12/h1-3H,(H,9,11,12)
InChI Key
UNMYHYODJHKLOC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成のための反応剤です。
  • 潜在的な抗菌剤および抗真菌剤
  • 医学的に重要な骨格であるスピロ[インドール-チアゾリジノン]
  • 潜在的な抗ミコバクテリア剤
  • 抗痙攣剤
  • ヒトトランスグルタミナーゼ2阻害剤
  • 駆虫剤
  • 抗HIVウイルス剤
  • 抗菌剤
  • 潜在的な抗結核薬
  • アセチルコリンエステラーゼ阻害剤
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
N17807-100G:
N17807-500G:
N17807-25G:
N17807-BULK:
N17807-5G:
N17807-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Hideki Iwamoto et al.
Molecular therapy oncolytics, 2, 15020-15020 (2015-01-01)
"Angiogenic switch off" is one of the ideal therapeutic concepts in the treatment of cancer. However, the specific molecules which can induce "angiogenic switch off" in tumor have not been identified yet. In this study, we focused on von Hippel-Lindau
Chaitany Jayprakash Raorane et al.
Biomolecules, 10(8) (2020-08-23)
Multi-drug resistant Acinetobacter baumannii is well-known for its rapid acclimatization in hospital environments. The ability of the bacterium to endure desiccation and starvation on dry surfaces for up to a month results in outbreaks of health care-associated infections. Previously, indole