安全性情報
MT51350064
Mettler-Toledo redox buffer
volume 6 x 30 mL, 468 mV/pH 0.1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51191600
NACRES:
NA.25
形状
liquid
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51350064
容量
6 x 30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MT51350064:
MT51350064-1EA:
MT51350064-6X30ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)