安全性情報
MT51350042
Mettler-Toledo certified buffer
pH 4.01, volume 6 x 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51191600
NACRES:
NB.79
無菌性
non-sterile
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51350042
容量
6 x 250 mL
pH
4.01
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
MT51350042:
MT51350042-6X250ML:
MT51350042-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)