安全性情報
MT51344760
Mettler Toledo Ionic Strength Adjuster
for Solid State Ion Selective Electrodes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115600
NACRES:
NB.79
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51344760
容量
475 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ionic strength adjuster (ISA) provides a constant background ionic strength for samples and standards.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MT51344760:
MT51344760-475ML:
MT51344760-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)