Merck
MT51344026
Mettler Toledo InLab® 74 series conductivity probe
InLab® 741, cable L 5 m, Mini-DIN connector
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
39121436
NACRES:
NB.79
物質
stainless steel shaft
詳細
2 pole stainless steel cell
cell constant 0.105 cm-1
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51344026
導電率測定範囲
0.001-500 μS/cm
L × W
120 mm × 12 mm
ケーブルL
5 m
法的情報
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)