Merck
MT51340339
Mettler-Toledo Economic & Easy ORP electrode
Robust Plastic shaft, fill solution: Gel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
39121436
NACRES:
NB.79
物質
Nylon (junction)
plastic shaft
platinum (pin)
詳細
BNC connector
Reference system: Ag/AgCl
特徴
fill solution: Gel
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51340339
温度測定範囲
0-80 °C
L ×直径
120 mm × 12 mm
ケーブルサイズ
1 m
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ORP electrode for lab use.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)