メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51302069
容量
30 x 20 mL , sachets
pH
4.01
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
METTLER TOLEDO certified pH buffer solutions are traceable to NIST primary standards and come with a quality inspection certificate, which guarantees the stated values and traceability. We offer convenient package sizes from single-use 20 mL pouches to 20 L Cubitainers. Our variety packs of pH 4, 7 and 10 buffers are offered in both 20 mL pouches and convenient 500 mL bottles.
特徴および利点
- High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
- Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
MT51302069:
MT51302069-30X20ML:
MT51302069-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)