物質
membrane (Solid state)
shaft (POM)
メーカー/製品名
Mettler-Toledo 51107870
測定範囲
1.0-1.0-3
温度測定範囲
0-80 °C
pH
2-10
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Modular and versatile the METTLER TOLEDO DX series ion-selective half-cells consist of two elements: a universal shaft and an ion-specific membrane module. This module may be exchanged allowing you to measure the ion of your choice. Just order the membrane kit specific for that ion, mount the new module onto the shaft of your ISE half-cell, and you have a new ISE!
electrolyte for reference electrode: 1 mol/L KNO3, ISA solution: 1 mol/L KNO3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)