Merck
MNO000007
Sigma-Aldrich
Bis-(toluene-4-sulfonyl)methane
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16O4S2
CAS番号:
分子量:
324.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
[S](=O)(=O)(C[S](=O)(=O)c2ccc(cc2)C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C15H16O4S2/c1-12-3-7-14(8-4-12)20(16,17)11-21(18,19)15-9-5-13(2)6-10-15/h3-10H,11H2,1-2H3
InChI Key
XLOXYWLRAKCDQL-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sandi Kwee et al.
Clinical and translational science, 5(1), 65-70 (2012-03-02)
To examine the effects of chemotherapy on circulating cell-free DNA (cfDNA) composition in relation to investigational whole-body measurement of tumor activity by fluorine-18 fluorocholine (FCH) positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) in hormone-refractory prostate cancer (HRPC). Serial FCH PET/CT scans were
Sandi A Kwee et al.
Annals of nuclear medicine, 26(6), 501-507 (2012-05-03)
To evaluate fluorine-18 fluorocholine (FCH) PET/CT for the detection of recurrent prostate cancer in relation to prostate-specific antigen (PSA) level. FCH PET/CT was performed in 50 patients with rising PSA levels at follow-up of primary treatment of prostate cancer (radical
Sandi A Kwee et al.
Molecular imaging and biology : MIB : the official publication of the Academy of Molecular Imaging, 19(3), 446-455 (2016-10-28)
[ Tumor and adjacent liver were profiled by liquid chromatography mass spectrometry, quantifying phosphatidylcholine species by mass-to-charge ratio. For clinical-radiopathologic correlation, HCC profiles were reduced to two orthogonal principal component factors (PCF1 and PCF2) accounting for 80 % of total profile
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
MNO000007-1G4061825148762