Merck
MNO000004
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride
AldrichCPR
別名:
1-Aminocyclopropyl carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12ClNO2
CAS番号:
分子量:
165.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
Cl.CCOC(=O)C1(N)CC1
InChI
1S/C6H11NO2.ClH/c1-2-9-5(8)6(7)3-4-6;/h2-4,7H2,1H3;1H
InChI Key
XFNUTZWASODOQK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
MNO000004-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)