蒸気密度
3.26 (vs air)
品質水準
蒸気圧
4.8 psi ( 20 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
905 °F
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
70-72 °C (lit.)
密度
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO2/c1-5-2(3)4/h1H3
InChI Key
XMJHPCRAQCTCFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
MCF は下記にも使用されます。
- 3-アシルピリジンをアルキニル試薬との求核付加反応のために活性化し 2,3-二置換1,2-ジヒドロピリジンを生成。
- 末端アルキンのクロロエステル化による β-クロロ-α,β-不飽和エステルの生成。
- 求電子試薬としてピリジンのジアルキルまたはジアリル銅酸化物との反応を仲介して 4-置換1,4-ジヒドロピリジン誘導体を生成。
- ニトロ酸塩をニトロ酸のメトキシカルボニルエステルに変換。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M35304-VAR:
M35304-500ML:
M35304-100ML:
M35304-5ML:
M35304-500G:
M35304-5G:
M35304-100G:
M35304-20ML:
M35304-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック