安全性情報
LGFO50K
Sigma-Aldrich
Orange Fluorescent PLGA nanoparticles
50 μm average diameter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
Excitation/Emission: 530/582 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
形状
pellets
平均直径
50 μm
保管温度
-10 to -25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g.To re-constitute:
  • Warm to ambient temperature
  • Add DI water or buffer to achieve desired concentration
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
アプリケーション
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
法的情報
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
LGFO50K-50MG-A:
LGFO50K-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)