Merck
KN8978300000
Kontes® NMR tubes 3 mm diam., precision
frequency 400 MHz, L × camber × concentricity 7 in. × 0.0010 in. × 0.0015 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
borosilicate glass tube
colorless tube
特徴
neck thread push fit
メーカー/製品名
Kimble® 897830-0000
パラメーター
400 MHz frequency
L ×キャンバー×同心性
7 in. × 0.0010 in. × 0.0015 in.
チューブ直径
3 mm
壁厚
0.28 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These tubes are made of KG-33 borosilicate glass. Wall thickness for these precision tubes is 0.01118 in.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.