Merck
KN8971300007
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency 300 MHz, L × camber × camber 7 in. × 25 μm × 38 μm
別名:
897130-0007
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
borosilicate glass tube
colorless tube
特徴
neck thread push fit
メーカー/製品名
Kimble® 897130-0007
パラメーター
300 MHz frequency
L ×キャンバー×キャンバー
7 in. × 25 μm × 38 μm
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5 mm thrift tubes are manufactured from N-51A borosilicate glass. Wall thickness for these tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
特徴および利点
• Manufactured from borosilicate glass 5.1• Attached polyethylene caps• OD 5 mm• Wall thickness 38 mm (0.01475 in.)
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)