Merck
KN8971100007
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency >200 MHz, size 7 in., size × camber × concentricity × 25 μm × 51 μm
別名:
897110-0007
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
物質
borosilicate glass tube
colorless tube
特徴
neck thread push fit
メーカー/製品名
Kimble® 897110-0007
パラメーター
>200 MHz frequency
サイズ × camber × concentricity
× 25 μm × 51 μm
サイズ
7 in.
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5 mm thrift tubes are manufactured from N-51A borosilicate glass. Wall thickness for these tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)