Merck
JRD0251
Sigma-Aldrich
(5-Amino-1-(4-bromophenyl)-1H-pyrazol-4-yl)(phenyl)methanone
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C16H12BrN3O
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
Nc1c(cnn1-c2ccc(Br)cc2)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H12BrN3O/c17-12-6-8-13(9-7-12)20-16(18)14(10-19-20)15(21)11-4-2-1-3-5-11/h1-10H,18H2
InChI Key
TUYKEODGXBQWIS-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)