Merck
J100042
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)magnesium(II)
≥99.99% trace metals basis (excludes ~300ppm Al)
別名:
MgCp2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Mg(C5H5)2
CAS番号:
分子量:
154.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.99% trace metals basis (excludes ~300ppm Al)
形状
solid
mp
180 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Mg].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Mg/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI Key
USZGMDQWECZTIQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Atomic number of base material: 12 Magnesium
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
21 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
J100042-BULK:
J100042-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)