Merck
IDF00050
Sigma-Aldrich
7-Diethylamino-3-formylcoumarin
AldrichCPR
別名:
(7-(Diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-carboxaldehyde), 4-Formyl-7-(diethylamino)-coumarin, 7-(Diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-4-carboxaldehyde, 7-(Diethylamino)-2-oxo-2H-chromene-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H15NO3
CAS番号:
分子量:
245.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
SMILES記法
CCN(CC)c1ccc2C=C(C=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C14H15NO3/c1-3-15(4-2)12-6-5-10-7-11(9-16)14(17)18-13(10)8-12/h5-9H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
HWQSZPUCHJKWLS-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
法的情報
Indofine製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
IDF00050-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Chamari S Wijesooriya et al.
Photochemistry and photobiology, 95(2), 556-562 (2018-07-31)
Developing improved fluorescent probes for imaging the endoplasmic reticulum (ER) is necessary for structure-activity studies of this dynamic organelle. Two coumarin-based compounds with sulfonamide side groups were synthesized and characterized as ER-targeting probes. Their selectivity to target the ER in