グレード
anhydrous
フォーム
beads
mp
440 °C (lit.)
密度
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HT-TLI200XG-100GK:
HT-TLI200XG-200G:
HT-TLI200XG-VAR:
HT-TLI200XG-PB:
HT-TLI200XG-1KGU:
HT-TLI200XG-1KG:
HT-TLI200XG-100GC:
HT-TLI200XG-1KGC:
HT-TLI200XG-100G1:
HT-TLI200XG-100GE:
HT-TLI200XG-BULK:
HT-TLI200XG-100G:
HT-TLI200XG-200GJ:
HT-TLI200XG-1KG1:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)