Key Documents
HAM61615-01
Fill tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
FEP, gauge × L 18 × 1219 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
FEP
ゲージ×L
18 × 1219 mm
チューブ類容量
1146 μL
フィッティング
1/4-28
適合性
suitable for (us with less than or equal to 1 mL syringes)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)