Merck
HAM59000-60
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1050 BFP, volume 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
特徴
model 1050 BFP
メーカー/製品名
Hamilton 59000-60
パラメーター
10-80 °C temp. range (50-176 °F)
100 psig pressure
内径 × 外径
32.6 mm × 36.9 mm
容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)