Merck
HAM59000-05
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1701 BFP, volume 10 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
特徴
model 1701 BFP
メーカー/製品名
Hamilton 59000-05
パラメーター
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
1000 psig pressure
内径 × 外径
0.460 mm × 6.60 mm
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)