Merck
H13001
Sigma-Aldrich
5-ヘキセン-2-オン
99%
別名:
アリルアセトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
98.14
Beilstein:
1699137
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
密度
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)CCC=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI Key
RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
H13001-VAR:
H13001-BULK:
H13001-25G:
H13001-10KG:
H13001-5G:
H13001-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)