Merck
GF99987440
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni10%, 0.5 mm diameter, length 20 m, temper hard
別名:
FA145116
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 999-874-40
L
20 m
直径
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)