About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ta
CAS番号:
分子量:
180.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141741
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
アッセイ
99.9%
フォーム
rod
自己発火温度
572 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 998-577-38
抵抗性
13.5 μΩ-cm, 20°C
L
50 mm
直径
10.0 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI Key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF99857738-1EA | 4061821092120 |
GF99857738-2EA | 4061821092137 |
GF99857738-5EA | 4061821092144 |