フォーム
annealed
foil (disks)
メーカー/製品名
Goodfellow 996-885-49
サイズ×厚み
6 mm × 0.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Hastelloyは、Haynes International, Incの商標として登録されています。
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF99688549-10EA | 4061829948979 |
GF99688549-20EA | 4061831000092 |
GF99688549-50EA | 4061831030778 |