フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 994-813-60
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 0.914 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF99481360-2EA | 4061829959203 |
GF99481360-5EA | 4061831010305 |
GF99481360-10EA | 4061829928513 |
GF99481360-1EA | 4061825416229 |
GF99481360-20EA | 4061829989859 |