Merck
GF98546990
白金
mesh, size 20 × 20 mm, size 0.25 mm, wire diameter 0.06 mm
別名:
PT008710
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pt
CAS番号:
分子量:
195.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141734
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
mesh
メーカー/製品名
Goodfellow 985-469-90
抵抗性
10.6 μΩ-cm, 20°C
サイズ
0.25 mm
20 × 20 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI Key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3