フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 981-281-09
サイズ
300 × 300 mm
厚さ
0.025 mm
色
clear amber
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
GF98128109-5EA:
GF98128109-1EA:
GF98128109-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF98128109-1EA | 4061825071077 |
GF98128109-2EA | 4061825071084 |
GF98128109-5EA | 4061825071091 |