Merck
GF97645629
Silicon nitride - reaction bonded
sphere, 3 mm diameter, 20 pcs, tolerance +/-2.5um
別名:
SI636810
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
spheres
メーカー/製品名
Goodfellow 976-456-29
直径
3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)