Merck
GF97629610
Stainless steel - AISI 304l
rod, Fe/Cr18%/Ni10%, 2.5 mm diameter, length 100 mm
別名:
FA147907
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 976-296-10
L
100 mm
直径
2.5 mm