Merck
GF97592305
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, length 50 m, 0.05 mm diameter, condition metallic glass
別名:
FE845050
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 975-923-05
L
50 m
直径
0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)