Key Documents
GF96573842
Copper/Beryllium
rod, 20 mm diameter, Cu98%/Be 2%, length 500 mm, temper hard
別名:
CU077950
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 965-738-42
L
500 mm
直径
20 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)