Merck
GF96047310
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.015 mm, Al97%/Mg 3%, length 0.5 m, temper as rolled
別名:
AL010225
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 960-473-10
L
0.5 m
厚さ
0.015 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)