Merck
GF95852942
Copper/silver
rod, 15 mm diameter, Cu70%/Ag30%, length 100 mm, temper as drawn
別名:
CU197920
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 958-529-42
L
100 mm
直径
15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)