Merck
GF94463725
Aluminum/Silicon
foil, thickness 0.075 mm, Al99%/Si 1%, size 150 × 150 mm, temper as rolled
別名:
AL050520
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352311
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 944-637-25
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
0.075 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)