Merck
GF94247770
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness, annealed, precipitation hardenable
別名:
FE290350
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
annealed (precipitation hardenable)
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 942-477-70
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)