Merck
GF94020319
T2 - 熱電対合金、Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 100mm x 2.0mm diameter, annealed
別名:
NI107905
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 940-203-19
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)