Merck
GF93903622
Copper/silver
rod, Cu70%/Ag30%, 15 mm diameter, length 50 mm, temper as drawn
別名:
CU197920
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 939-036-22
L
50 mm
直径
15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)