Merck
GF93494177
ケイ素
powder, 45 max. part. size (micron), weight 10 g, high purity 99.999%
別名:
SI006030
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Si
CAS番号:
分子量:
28.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141911
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 934-941-77
重量
10 g
部分最大サイズ
45 (micron)
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
密度
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Si]
InChI
1S/Si
InChI Key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF93494177-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ケイ素 pieces, 99.95% trace metals basis
Sigma-Aldrich
343250
ケイ素
ケイ素 NIST® SRM® 57b
NIST57B
ケイ素