Merck
GF93263407
Copper/nickel
rod, 12.7 mm diameter, Cu70%/Ni30%, length 100 mm, temper as drawn
別名:
CU137920
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
31152304
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 932-634-07
L
100 mm
直径
12.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)