Merck
GF92889387
powder, 45 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.5%
別名:
PB006022
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pb
CAS番号:
分子量:
207.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141723
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.5%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 928-893-87
抵抗性
20.65 μΩ-cm
重量
500 g
部分最大サイズ
45 (micron)
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
SMILES記法
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI Key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF92889387-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)