Merck
GF92387357
Invar® - 膨張制御合金、Fe64Ni36
1000m wire, 0.05mm diameter, annealed
別名:
FE025100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 923-873-57
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Invarは、Aperam Alloys Imphyの商標として登録されています。
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)