Merck
GF92166598
Invar® - 膨張制御合金、Fe64Ni36
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
別名:
FE026011
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 921-665-98
重量
50 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Invarは、Aperam Alloys Imphyの商標として登録されています。
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF92166598-1EA4061825456867