Key Documents
GF91659729
ステンレススチール - AISI 302合金、FeCr18Ni8
foil, 50mm disks, 0.2mm thickness, hard
別名:
FE200297
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
foil (disks - hard)
メーカー/製品名
Goodfellow 916-597-29
サイズ×厚み
50 mm × 0.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)