フォーム
foil (temper - as rolled)
メーカー/製品名
Goodfellow 912-618-29
サイズ×厚み
300 mm × 300 mm × 0.1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF91261829-2EA | 4061829968533 |
GF91261829-1EA | 4061825456614 |
GF91261829-5EA | 4061831020014 |