Merck
GF91259141
Nickel/Boron/Silicon
foil, thickness 0.025 mm, Ni78%/B 14%/Si 8%, length 2 m, coil width 25 mm
別名:
NI800250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 912-591-41
L
2 m
コイル幅
25 mm
厚さ
0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)